Learn More
Nickel Electro™ Dissektionsskålar av aluminium
Shop All Nickel-Electro Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Höjd (metrisk):
50 mm
55 mm
Längd (metrisk):
260 mm
310 mm
450 mm
Bredd (metrisk):
30 mm
200 mm
360 mm
Vikt (metrisk):
0.2 kg
0.7 kg
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Aluminium
- Grund form
- En bit pressning
- Användbar vid arbete med och transport av små exemplar
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Dissektionsskål |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Aluminium |
| Produktlinje | Dissektionsskål |
| Form | Rektangulär |
| Längd (metrisk) | 310 mm |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Vikt (metrisk) | 0.2 kg |