Läs mer
Nickel Electro™ Dissektionsskålar av aluminium
Produktkod. 12780026 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
50 mm
55 mm
Längd (metrisk):
260 mm
310 mm
450 mm
Bredd (metrisk):
30 mm
200 mm
360 mm
Vikt (metrisk):
0,2 kg
0,7 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Vikt (metrisk) unitSize
12780026 55 mm 260 mm 360 mm 0,2 kg Varje
12770026 50 mm 310 mm 200 mm 0,2 kg Varje
12790026 50 mm 450 mm 30 mm 0,7 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12780026 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 626
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    490.00 SEK
    416.13 SEK / Paket med 1
    Save 73.87 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll små exemplar under transport. Nickel Electro™ Dissektionsskål i aluminium är användbar för att arbeta med och transportera små prover.
  • Aluminium
  • Grund form
  • En bit pressning
  • Användbar vid arbete med och transport av små exemplar
Specifikationer
Produkttyp Dissektionsskål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Aluminium
Produktlinje Dissektionsskål
Form Rektangulär
Längd (metrisk) 260 mm
Bredd (metrisk) 360 mm
Höjd (metrisk) 55 mm
Vikt (metrisk) 0,2 kg