Läs mer
Nickel Electro™ Dissektionsskålar av aluminium
Produktkod. 12790026 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
50 mm
55 mm
Längd (metrisk):
260 mm
310 mm
450 mm
Bredd (metrisk):
30 mm
200 mm
360 mm
Vikt (metrisk):
0,2 kg
0,7 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
12790026 50 mm 450 mm 30 mm 0,7 kg Varje
12780026 55 mm 260 mm 360 mm 0,2 kg Varje
12770026 50 mm 310 mm 200 mm 0,2 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12790026 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 629
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00 SEK
    507.96 SEK / Paket med 1
    Save 94.04 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 06-10-2026
Håll små exemplar under transport. Nickel Electro™ Dissektionsskål i aluminium är användbar för att arbeta med och transportera små prover.
  • Aluminium
  • Grund form
  • En bit pressning
  • Användbar vid arbete med och transport av små exemplar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Aluminium
Produktlinje Dissektionsskål
Form Rektangulär
Längd (metrisk) 450 mm
Bredd (metrisk) 30 mm
Höjd (metrisk) 50 mm
Vikt (metrisk) 0,7 kg