Läs mer
Bochem™ Aluminium Epoxi Lab-uttag
Beskrivning
- Förbättrad saxteknik med minskade toleranser
- Ergonomisk knopp, rundad och användarvänlig
- Saxkonstruktion gjord av 18/10-rostfritt stål
- Tillverkad enligt DIN 12897
- Maximal dynamisk driftbelastning (Kg max dyn.) och maximal statisk driftbelastning (Kg max. stat .) normer enligt DIN 12897
- Mindre modeller (upp till 240x240 mm; Typ 1) har ett enkelt handmanövrerat justerhjul
- Större modeller (från 300x300 mm; Typ 2) rekommenderas att använda medföljande spärrhake, som ansluts med ett speciellt justeringshjul.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminiumepoxi |
| Höjd (metrisk) | 60 till 275 mm |
| Längd (metrisk) bas | 200 mm |
| Produkttyp | Lab Jack |
| Kvantitet | 1 st |