Läs mer
Bochem™ Aluminium Epoxi Lab-uttag
Produktkod. 10645991
Längd (metrisk) bas:
160 mm
200 mm
240 mm
Produktkod. 10645991
Brand: Bochem™ 11040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad enligt DIN 12897. Bochem™ Aluminium Epoxy Lab-jack har förbättrad saxteknologi med minskade toleranser.
  • Förbättrad saxteknik med minskade toleranser
  • Ergonomisk knopp, rundad och användarvänlig
  • Saxkonstruktion gjord av 18/10-rostfritt stål
  • Tillverkad enligt DIN 12897
  • Maximal dynamisk driftbelastning (Kg max dyn.) och maximal statisk driftbelastning (Kg max. stat .) normer enligt DIN 12897
  • Mindre modeller (upp till 240x240 mm; Typ 1) har ett enkelt handmanövrerat justerhjul
  • Större modeller (från 300x300 mm; Typ 2) rekommenderas att använda medföljande spärrhake, som ansluts med ett speciellt justeringshjul.
Specifikationer
Material Aluminiumepoxi
Höjd (metrisk) 60 till 275 mm
Längd (metrisk) bas 240 mm
Produkttyp Lab Jack
Kvantitet 1 st