Läs mer
Bochem™ Aluminium Epoxi Lab-uttag
Produktkod. 10776971
Change view
Längd (metrisk) bas:
160 mm
200 mm
240 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) bas
10776971 160 mm
10439870 200 mm
10645991 240 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10776971 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 11020
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Tillverkad enligt DIN 12897. Bochem™ Aluminium Epoxy Lab-jack har förbättrad saxteknologi med minskade toleranser.
  • Förbättrad saxteknik med minskade toleranser
  • Ergonomisk knopp, rundad och användarvänlig
  • Saxkonstruktion gjord av 18/10-rostfritt stål
  • Tillverkad enligt DIN 12897
  • Maximal dynamisk driftbelastning (Kg max dyn.) och maximal statisk driftbelastning (Kg max. stat .) normer enligt DIN 12897
  • Mindre modeller (upp till 240x240 mm; Typ 1) har ett enkelt handmanövrerat justerhjul
  • Större modeller (från 300x300 mm; Typ 2) rekommenderas att använda medföljande spärrhake, som ansluts med ett speciellt justeringshjul.
Specifikationer
Material Aluminiumepoxi
Höjd (metrisk) 60 till 275 mm
Längd (metrisk) bas 160 mm
Produkttyp Lab Jack
Kvantitet 1 st