Läs mer
Aluminiumets, Thermo Scientific™
Produktkod. 15442007
Change view
Kvantitet:
950 mL
Förpackningsstorlek:
950ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15442007 950 mL 950ml
1 options
Produktkod. 15442007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044581.WY
 Begränsad artikel
I lager
Standardaluminiumetsmedel för användning på kiselkomponenter och andra mikroelektroniska tillämpningar
Denna Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum etchant
Kvantitet 950 mL
Form Vätska
MDL-nummer MFCD08064399
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum etchant
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, Acetic acid, Nitric acid