Läs mer
Aluminum ethoxide
Produktkod. 11334048
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334048 250 g 250g
11314048 10 g 10g
11324048 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041336.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 555-75-9 | C6H15AlO3-3 | 162.165 g/mol
Aluminiumetoxid används främst i industriella miljöer. Det används som ett reduktionsmedel för aldehyd, ketoner, polymerisationskatalysator. Används i sol-gel-processen för framställning av högrent aluminiumseskvioxid. Det används också som ett reducerande reagens, för karbonylföreningar som återställer till alkohol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 555-75-9
Molekylformel C6H15AlO3-3
Molekylvikt (g/mol) 162.165
MDL-nummer MFCD00009658
InChI-nyckel JBRFPFQROJYWFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-209lnt
PubChem CID 70700059
IUPAC-namn aluminium;etanolat
LEDER CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum ethoxide
Smältpunkt 154°C to 159°C
Färg Vitt
Densitet 1.142 g/mL
Kokpunkt 320°C
Linjär formel Al(OC2H5)3
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2925
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,338
Löslighetsinformation Soluble in hot xylene,cholorobenzene. Reacts with water.
Formel vikt 162.16
Fysisk form Chunks and/or Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.