Specifikationer
| Material | Aluminum |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Stil | med uppåtpil |
| För användning med (applikation) | for Pipe Markers and Safety Signs |
| Höjd (metrisk) | 297 mm |
| Max. Temperatur (metrisk) | 120°C |
| Bredd (metrisk) | 148 mm |
| Visad text | Utgång och nödutgång |
| Produkttyp | Evacuation Panel Safety Sign |
| Färg | White on Green |