Läs mer
Brady™ Aluminum Evacuation Panel Safety Signs
Bredd (metrisk):
148 mm
200 mm
400 mm
Stil:
with Down Arrow
with Left Arrow
with Right Arrow
with Up Arrow
Visad text:
Exit and emergency exit
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminum |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Stil | with Down Arrow |
| För användning med (applikation) | for Indoor and Outdoor Safety Signs |
| Höjd (metrisk) | 400 mm |
| Max. Temperatur (metrisk) | 120°C |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Visad text | Exit and emergency exit |
| Produkttyp | Evacuation Panel Safety Sign |
| Färg | White on Green |