Läs mer
Eppendorf™ Fast vinkelrotorer i aluminium
Produktkod. 10634603 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
18 x 1,5/2 ml
24 x 1,5/2 ml
4 x 0,2 ml
Inkluderar:
Aerosolrotorlock
Lock av polypropen
Max. Hastighet:
14 680 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Inkluderar Max. Hastighet Förpackningsstorlek
10634603 4 x 0,2 ml Aerosolrotorlock 14 680 varv/min Varje
10422662 18 x 1,5/2 ml Lock av polypropen 14 680 varv/min Varje
10555563 24 x 1,5/2 ml Aerosolrotorlock 14 680 varv/min Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10634603 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5424704000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rotorer för en mängd olika applikationer. Eppendorf™ Aluminiumrotorer med fast vinkel är idealiska för molekylära och biologiska laboratorier.
  • Val av fyra olika rotorer
  • Standardrotorn rymmer 1,5 mL/2,0 mL rör
  • PCR* remsor och kit/spinkolonner kan centrifugeras i motsvarande rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Aluminium
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 4 x 0,2 ml
Max. RCF 17,829 x g
Max. Hastighet 14 680 varv/min
Inkluderar Aerosolrotorlock