Läs mer
Townsend + Mercer™ Plattbottnade aluminiumbassänger
Beskrivning
- Disponibel
- Icke-reaktiv, låg risk för kontaminering
- Platt botten ger en stor vätskeyta för att främja avdunstning
- Grund skål undviker vätskekondensering på kärlväggar
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 24 mL |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Avdunstningsbassäng |
| Höjd (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) | 55 mm |