Beskrivning
- Aluminium
- Sömlös
- Använd när du gör avdunstningstester
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Maträtt |
| Höjd (metrisk) | 16 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |