Läs mer
Nickel Electro™ Plattbottnade aluminiumskålar
Produktkod. 12777346 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
60 mm
75 mm
Höjd (metrisk):
16 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
12777346 75 mm 25 mm Varje
12767346 60 mm 16 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12777346 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 605 and 644A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nickel Electro™ Plattbottnade aluminiumskålar är sprickfria, sömlösa och idealiska för avdunstningstester.
  • Aluminium
  • Sömlös
  • Använd när du gör avdunstningstester
Specifikationer
Material Aluminium
Form Rund
Typ Maträtt
Höjd (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 75 mm