Läs mer
Aluminum Fluoride, Anhydrous, 99.5% (metals basis)
Produktkod. p-7050259
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11333418
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036335.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För vakuumdeponering
Aluminiumfluorid (AlF3) är en oorganisk förening som främst används vid framställning av aluminium. Det används också för att hämma jäsning. Det är ett sputtermål för beredning av filmer med lågt index. I keramik, som flussmedel i metallurgi, vid aluminiumtillverkning, som inhibitor av jäsning, som katalysator i organiska reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-18-1
MDL-nummer MFCD00003426
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum fluoride
Smältpunkt 1291°C (sublimation)
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Sintered Lump
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,339
Löslighetsinformation Sparingly soluble in acids and alkalies. Insoluble in Acetone.
Formel vikt 83.98
Procent renhet 99.5%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.882 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum fluoride, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.