Läs mer
Aluminum fluoride, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11490730
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490730 50 g 50g
11480730 10 g 10g
11400740 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490730 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044435.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7784-18-1 | AlF3
Aluminiumfluorid används i smältningsprocessen för att sänka smältpunkten för elektrolyter, framställning av aluminiumsilikater, raffinering av aluminiumavfall, framställning av eldfasta specialprodukter och i glasindustrin som fyllmedel. Det används som flussmedel för att avlägsna magnesium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-18-1
Molekylformel AlF3
MDL-nummer MFCD00003426
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum fluoride
Smältpunkt 1291°C (sublimation)
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,339
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 83.98
Procent renhet 99.99%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.882 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.