Läs mer
Aluminiumfluorid, vattenfri, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397167
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397167 1 g 1g
11377167 10 g 10g
11387167 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011497.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7784-18-1
I keramik, som flussmedel i metallurgi, vid aluminiumtillverkning, som inhibitor av jäsning, som katalysator i organiska reaktionerAluminiumfluorid används i smältningsprocessen för att sänka smältpunkten för elektrolyter, framställning av aluminiumsilikater, raffinering av aluminiumavfall, framställning av eldfasta specialprodukter som fyllmedel och i glasindustrin. Det används som flussmedel för att avlägsna magnesium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • I keramik, som flussmedel i metallurgi, vid aluminiumtillverkning, som inhibitor av jäsning, som katalysator i organiska reaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-18-1
MDL-nummer MFCD00003426
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum fluoride
Smältpunkt 1291°C (sublimation)
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,339
Löslighetsinformation Practically insoluble in water; Sparingly soluble in acids and alkalies.
Formel vikt 83.98
Procent renhet ≥99%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.882 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum fluoride, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.