Läs mer
Aluminum fluoride hydrate, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Produktkod. p-7048467
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11390799
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010623.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 32287-65-3 | AlF3H2O | 101.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32287-65-3
Molekylformel AlF3H2O
Molekylvikt (g/mol) 101.99
MDL-nummer MFCD00149142
InChI-nyckel XTXFDUABTPNTFB-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum fluoride hydrate, alf3.h2o, trifluoroalumane-water 1/1, aluminum fluoride hydrate, puratronic
PubChem CID 16211462
IUPAC-namn trifluoroalumane hydrate
LEDER O.F[Al](F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum fluoride hydrate
Fysisk form Powder
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
UN-nummer UN3260
Formel vikt 83.98 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Puratronic
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum fluoride hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .