Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum Fluoride Trihydrate |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | AlF3·3H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 138.02g/mol |
| Procent renhet | 97% |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Densitet | 2.88g/mL at 25°C |