Läs mer
Aluminum fluoride trihydrate, 97%
Produktkod. 11347167
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347167 100 g 100g
11357167 500 g 500g
11367167 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11347167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011496.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15098-87-0 | AlF3H6O3 | 138.022 g/mol
Aluminiumfluoridtrihydrat används som tillsats för framställning av aluminium genom elektrolys. Det används också för att hämma jäsning och vid framställning av filmer med lågt index. Det fungerar som en flussmedelsingrediens för avlägsnande av magnesium vid raffinering av aluminiumskrot. Vidare används det vid tillverkning av aluminiumsilikater, keramik och glas. Dessutom fungerar det som en katalysator för organisk syntes och fyllmedel i glasindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15098-87-0
Molekylformel AlF3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 138.022
MDL-nummer MFCD00003426
InChI-nyckel BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum trifluoride trihydrate, aluminum 3+ trihydrate trifluoride, aluminum fluoride-water 1/3/3, aluminum fluoride, trihydrate,, aluminum 3+ ion trihydrate trifluoride, fluoride, fluoride, aluminum salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
PubChem CID 22002992
IUPAC-namn aluminium;trifluorid;trihydrat
LEDER O.O.O.[F-].[F-].[F-].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum fluoride trihydrate
Smältpunkt 250°C (in -3H2O)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,339
Löslighetsinformation Slightly soluble in water,acids and alkalis. Insoluble in alcohol and acetone.
Formel vikt 138.02 (83.98 Anhydrous)
Procent renhet 97%
Odör Odorless
Densitet 2.17 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum fluoride trihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.