Läs mer
Aluminiumfolie, 0,025 mm tjock, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11379748
Change view
Kvantitet:
50 x 200 mm
50 x 1000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379748 50 x 200 mm Varje
11389748 50 x 1000 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044233.GA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1858.36 SEK
    1668.65 SEK / Paket med 1
    Save 189.71 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7429-90-5
Molekylformel Al
Molekylvikt (g/mol) 26.98
MDL-nummer MFCD00134029
InChI-nyckel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-namn aluminium
LEDER [Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum foil
Namnnotering 0,025 mm tjock
Kvantitet 50 x 200 mm
Odör Luktfritt
Vikt ≈0,675g/50x200mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.999%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.