Läs mer
Aluminum foil, 0.2mm (0.008in) thick, Puratronic™, 99.997% (metals basis)
Produktkod. 11310418
Change view
Kvantitet:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11310418 100 x 500 mm Varje
11300418 100 x 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043776.HP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7429-90-5
Molekylformel Al
Molekylvikt (g/mol) 26.98
MDL-nummer MFCD00134029
InChI-nyckel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-namn aluminium
LEDER [Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum foil
Namnnotering 0.2mm (0.008 in.) thick, Temper: as rolled
Kvantitet 100 x 500 mm
Odör Odorless
Vikt ≈5.4g/100x100mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.997%
Kvalitet Puratronic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.