Läs mer
Fisherbrand™ Folierulle
Produktkod. 11977994 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
102 mm
153 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11977994 153 mm Varje
11967994 102 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11977994
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skär folien till valfri storlek. Folierulle kan användas med Mini Bin Folie Dispenser eller på egen hand.
  • Skräddarsydda foliebitar kan enkelt skapas för att täcka små ytor som bägare, flaskor, rör och petriskålar.
  • Idealisk för autokalvning, frysning, inkubering, skydd av laboratorieartiklar, foder, försegling och allmän förvaring.
  • 152,4 m folie finns i två bredder: 102 mm eller 153 mm
  • Disponibel
  • Designad för att passa Mini Bin Foil Dispenser.
Specifikationer
Användningsområden Autoklavering, frysning, inkubering, skydd av laboratorieutrustning, foder, försegling och allmän förvaring
Längd (engelska) 500 ft.
Färg Metallisk
Produkttyp Aluminiumfolie
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 153 mm
Längd (metrisk) 152.4 m
Material Aluminium
Tjocklek 15μ m
För användning med (utrustning) Mini Bin Folie Dispenser