Läs mer
Fisherbrand™ Folierulle
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Bredd (metrisk):
102 mm
153 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Beschreibung
- Skräddarsydda foliebitar kan enkelt skapas för att täcka små ytor som bägare, flaskor, rör och petriskålar.
- Idealisk för autokalvning, frysning, inkubering, skydd av laboratorieartiklar, foder, försegling och allmän förvaring.
- 152,4 m folie finns i två bredder: 102 mm eller 153 mm
- Disponibel
- Designad för att passa Mini Bin Foil Dispenser.
Spezifikation
Spezifikation
| Användningsområden | Autoklavering, frysning, inkubering, skydd av laboratorieutrustning, foder, försegling och allmän förvaring |
| Längd (engelska) | 500 ft. |
| Färg | Metallisk |
| Produkttyp | Aluminiumfolie |
| Bredd (engelska) | 6 tum |
| Bredd (metrisk) | 153 mm |
| Längd (metrisk) | 152.4 m |
| Material | Aluminium |
| Tjocklek | 15μ m |
| För användning med (utrustning) | Mini Bin Folie Dispenser |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur