Läs mer
Bryson Packaging™ Aluminiumfolierullar
Produktkod. 12359548
Change view
Bredd (metrisk):
300 mm
450 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
12359548 300 mm Varje
12369548 450 mm Varje
12389548 600 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12359548 Leverantör Bryson Packaging™ Leverantörsnummer AKL300020P
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning i autoklaver. Bryson Packaging™ Aluminiumfolierullar är lämpliga för många laboratorieapplikationer, inklusive försegling av flaskor, odlingsrör, stoppa läckor, minska avdunstning eller värmeförluster, täcka korkar och göra vägning av båtar eller diskar.
  • Finns i en mängd olika bredder
  • Kan kapas till valfri längd, fräs med låda
  • Försegling, vägning och överföring av prover
Specifikationer
Användningsområden Idealisk för användning i autoklaver; 'Laboratorietillämpningar - inklusive försegling av flaskor, odlingsrör, stoppa läckor, minska avdunstning eller värmeförluster, täcka korkar och göra vägning av båtar eller fat
Produkttyp Folie
Bredd (metrisk) 300 mm
Material Aluminium
Tjocklek 12μ m