Läs mer
Bryson Packaging™ Aluminiumfolierullar
Produktkod. p-8001409
Bredd (metrisk):
300 mm
450 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12359548
Brand: Bryson Packaging™ AKL300020P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning i autoklaver. Bryson Packaging™ Aluminiumfolierullar är lämpliga för många laboratorieapplikationer, inklusive försegling av flaskor, odlingsrör, stoppa läckor, minska avdunstning eller värmeförluster, täcka korkar och göra vägning av båtar eller diskar.
  • Finns i en mängd olika bredder
  • Kan kapas till valfri längd, fräs med låda
  • Försegling, vägning och överföring av prover
Specifikationer
Användningsområden Idealisk för användning i autoklaver; 'Laboratorietillämpningar - inklusive försegling av flaskor, odlingsrör, stoppa läckor, minska avdunstning eller värmeförluster, täcka korkar och göra vägning av båtar eller fat
Produkttyp Folie
Bredd (metrisk) 300 mm
Material Aluminium
Tjocklek 12μ m