Läs mer
Korff™ Aluminiumfolier
Produktkod. 10136710
Change view
Beskrivning:
10000 L x 500 mm B
Produktkod. Beskrivning
10136710 10000 L x 500 mm B
1 options
Produktkod. 10136710 Leverantör Korff™ Leverantörsnummer 10420
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specifikationer
Beskrivning 10000 L x 500 mm B
Produkttyp Folie
Bredd (metrisk) 500mm
Material Aluminium
Tjocklek 50μ m