Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Ramstång, gjuten aluminium
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
457.2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stavar används med ramkopplingar för att skräddarsy din egen laboratorieram.
- Korrosionsbeständiga stavar.
- Starkt centrumlöst gjutet aluminium kommer inte att korrodera eller rosta.
- Fasade ändar möjliggör enkel och smidig montering av komponenter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Ram Stång |
| Material | Aluminium |
| Diameter (engelska) | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 12.7 mm |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Längd (metrisk) | 457.2 mm |