Läs mer
Cole Parmer™ Vägningsskålar för allmänt bruk i aluminium
Produktkod. 15456083 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 ml
75 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15456083 75 ml Paket med 100
15487903 20 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456083 Leverantör Cole Parmer™ Leverantörsnummer 0101864
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.19 SEK
    394.55 SEK / Paket med 100
    Save 74.64 SEK
    15% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för provtagning, vägning, dispensering, lagring, miljösanering, livsmedelsbearbetning, indunstning eller allmän laboratorieanvändning.
  • Disponibel.
  • Lämplig för en mängd olika laboratorievägning, dispensering, bearbetning.
  • Alla kastruller är förorenade och oljefria.
  • Fat är stapelbara och tillverkade av lätt aluminium.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 75 ml
Material Aluminium
Form Rund
Kvantitet 100/Pk.
Höjd (engelska) 1 13/16 tum.
Diameter (engelska) 2 7/16 tum.