Läs mer
Cole Parmer™ Vägningsskålar för allmänt bruk i aluminium
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
75 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Disponibel.
- Lämplig för en mängd olika laboratorievägning, dispensering, bearbetning.
- Alla kastruller är förorenade och oljefria.
- Fat är stapelbara och tillverkade av lätt aluminium.
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Vägningsfat |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Höjd (engelska) | 0,5 tum |
| Diameter (engelska) | 2 tum |