Läs mer
Aluminum Glycinate, TRC
Produktkod. 30326496
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30326496 5 g
1 options
Produktkod. 30326496 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5757055G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Glycinate
CAS 13682-92-3
Molekylformel C2H6AlNO4
Kvantitet 5 g
Synonym (Glycinato)dihydroxoaluminum, (Glycinato-N,O)dihydroxyaluminum, Ada, Alamine, Aldimate, Alglyn, Alminate, Alubasine, Aluminum Dihydroxyaminoacetate, Alzinox, Aspogen, Basic Aluminum Glycinate, Dihydroxyaluminum Aminoacetate, Dihydroxyaluminum Glycinate, Dimothyn, Doraxamin, Elcosal, Glycinal, Robalate
LEDER O=C1C[NH2][Al](O)(O)O1
Molekylvikt (g/mol) 135.05