Läs mer
Eppendorf™ Fast vinkel höghastighetsrotor
Produktkod. 10144552 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
24 x 1,5/2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10144552 24 x 1,5/2 ml Varje
1 options
Produktkod. 10144552 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5427710000
 Begränsad artikel
För användning i 5430 Micro Centrifuges.
  • Inkluderar aerosoltätt lock
  • PTFE belagd
  • Rymmer 24 x 1,5/2,0 ml 30 000 xg säkra mikroprovrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Aluminium
Typ Höghastighetsrotor
Kapacitet 24 x 1,5/2 ml
Max. RCF 30,130 x g
Max. Hastighet 17,500 rpm
För användning med (utrustning) 5430 mikrocentrifug