Läs mer
Korff™ Vågkoppar av aluminium, hög kapacitet
Beskrivning
- Hög kapacitet (100 ml)
- Aluminiumkonstruktion
- Rund
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Vägningsfat |
| Höjd (metrisk) | 24 mm |
| Diameter (metrisk) | 96 mm |
| Vikt (metrisk) | 2.8 g |