Läs mer
Wesbart™ Horisontellt frysställ i aluminium
Produktkod. 15726418
Change view
Håller:
Lådor (10 st/ställ)
Lådor (12/Rack)
Lådor (25/stativ)
Lådor (28/Rack)
Lådor (4/ställ)
Lösa föremål eller kryoboxar
Positioner:
2 brickor/ställ
3 brickor/ställ
4 brickor/ställ
4 brickor/ställ (ingår ej)
5 brickor/ställ
7 brickor/ställ
Mått (L x B x H):
560 x 140 x 235 mm
560 x 140 x 415 mm
560 x 140 x 420 mm
560 x 145 x 235 mm
640 x 165 x 240 mm
675 x 155 x 290 mm
685 x 140 x 287 mm
688 x 140 x 300 mm
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Positioner Mått (L x B x H)
15726418 Lådor (12/Rack) 3 brickor/ställ 560 x 140 x 420 mm
15951231 Lådor (4/ställ) 2 brickor/ställ 560 x 140 x 235 mm
15905590 Lådor (25/stativ) 5 brickor/ställ 685 x 140 x 287 mm
16224941 Lådor (10 st/ställ) 2 brickor/ställ 685 x 140 x 287 mm
15768666 Lådor (28/Rack) 7 brickor/ställ 560 x 140 x 415 mm
15710727 Lådor (28/Rack) 7 brickor/ställ 560 x 140 x 420 mm
16265970 Lösa föremål eller kryoboxar 2 brickor/ställ 675 x 155 x 290 mm
15897642 Lösa föremål eller kryoboxar 2 brickor/ställ 688 x 140 x 300 mm
15893975 Lösa föremål eller kryoboxar 4 brickor/ställ (ingår ej) 560 x 145 x 235 mm
15988496 Lösa föremål eller kryoboxar 4 brickor/ställ 640 x 165 x 240 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15726418 Leverantör Wesbart™ Leverantörsnummer AH179/3UT
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Wesbart™ Horisontella frysställ i aluminium är frontmatade med brickor för snabb åtkomst till kryoboxar och andra förvarade föremål.
Den största fördelen med det främre åtkomststället är att få tillgång till proverna, endast en bricka behöver tas bort från ställningen, vilket innebär att alla andra prover hålls vid låg temperatur.
Specifikationer
Håller Lådor (12/Rack)
Material Aluminium
Positioner 3 brickor/ställ
För användning med (utrustning) Lämplig för 4 tums kryoboxar
Mått (L x B x H) 560 x 140 x 420 mm
Hyllor 3 nivåer