Läs mer
Wesbart™ Horisontellt frysställ i aluminium
Produktkod. 16265970
Change view
Håller:
Lådor (10 st/ställ)
Lådor (12/Rack)
Lådor (25/stativ)
Lådor (28/Rack)
Lådor (4/ställ)
Lösa föremål eller kryoboxar
Positioner:
2 brickor/ställ
3 brickor/ställ
4 brickor/ställ
4 brickor/ställ (ingår ej)
5 brickor/ställ
7 brickor/ställ
Mått (L x B x H):
560 x 140 x 235 mm
560 x 140 x 415 mm
560 x 140 x 420 mm
560 x 145 x 235 mm
640 x 165 x 240 mm
675 x 155 x 290 mm
685 x 140 x 287 mm
688 x 140 x 300 mm
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Positioner Mått (L x B x H)
16265970 Lösa föremål eller kryoboxar 2 brickor/ställ 675 x 155 x 290 mm
15726418 Lådor (12/Rack) 3 brickor/ställ 560 x 140 x 420 mm
15951231 Lådor (4/ställ) 2 brickor/ställ 560 x 140 x 235 mm
15905590 Lådor (25/stativ) 5 brickor/ställ 685 x 140 x 287 mm
16224941 Lådor (10 st/ställ) 2 brickor/ställ 685 x 140 x 287 mm
15768666 Lådor (28/Rack) 7 brickor/ställ 560 x 140 x 415 mm
15710727 Lådor (28/Rack) 7 brickor/ställ 560 x 140 x 420 mm
15897642 Lösa föremål eller kryoboxar 2 brickor/ställ 688 x 140 x 300 mm
15893975 Lösa föremål eller kryoboxar 4 brickor/ställ (ingår ej) 560 x 145 x 235 mm
15988496 Lösa föremål eller kryoboxar 4 brickor/ställ 640 x 165 x 240 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16265970 Leverantör Wesbart™ Leverantörsnummer BH195/2NMT
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Wesbart™ Horisontella frysställ i aluminium är frontmatade med brickor för snabb åtkomst till kryoboxar och andra förvarade föremål.
  • Förvaringsställ i aluminium framtill för brickenheter (beställs separat, Kat. nr. 17311849) för upprättstående frysar
  • För standard kryobox eller annan frysförvaring
  • Endast en bricka behöver tas bort från ställningen åt gången för att få tillgång till provet, vilket minimerar temperaturpåverkan på återstående föremål
  • Utbud av storlekar och kapaciteter tillgängliga
Specifikationer
Produkttyp Frysförvaringsställ
Håller Lösa föremål eller kryoboxar
Material Aluminium
Positioner 2 brickor/ställ
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Mått (L x B x H) 675 x 155 x 290 mm