Läs mer
Wesbart™ Horisontellt frysställ i aluminium
Håller:
Lådor (10 st/ställ)
Lådor (12/Rack)
Lådor (25/stativ)
Lådor (28/Rack)
Lådor (4/ställ)
Lösa föremål eller kryoboxar
Positioner:
2 brickor/ställ
3 brickor/ställ
4 brickor/ställ
4 brickor/ställ (ingår ej)
5 brickor/ställ
7 brickor/ställ
Mått (L x B x H):
560 x 140 x 235 mm
560 x 140 x 415 mm
560 x 140 x 420 mm
560 x 145 x 235 mm
640 x 165 x 240 mm
675 x 155 x 290 mm
685 x 140 x 287 mm
688 x 140 x 300 mm
Beskrivning
Den största fördelen med det främre åtkomststället är att få tillgång till proverna, endast en bricka behöver tas bort från ställningen, vilket innebär att alla andra prover hålls vid låg temperatur.
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | Lådor (12/Rack) |
| Material | Aluminium |
| Positioner | 3 brickor/ställ |
| Hyllor | 3 nivåer |
| För användning med (utrustning) | Lämplig för 4 tums kryoboxar |
| Mått (L x B x H) | 560 x 140 x 420 mm |