Läs mer
Aluminiumhydroxid, 76,5 % min
Produktkod. 11301759
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11301759 500 g 500g
11311759 100 g 100g
11321759 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11301759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012366.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 21645-51-2 | AlH3O3 | 78,00 g/mol
Som absorbent, vid kromatografi, tillverkning av glas, papper, bläck, keramik, smörjmedel, kosmetikaAluminiumhydroxid används som torkmedelspulver, fyllmedel i papper, plast, gummi och kosmetika. Det används som ett rökdämpande och betande färgämne. Det används också i läkemedel som antacida och antihyperfosfatmedel. Det används också som ett Claus-katalysatorstöd för vattentäta tyger. Det är ett viktigt utgångsmaterial för framställning av andra aluminiumföreningar, bränd aluminiumoxid, aluminiumsulfat, polyaluminiumklorid, zeoliter, natriumaluminat, aktiverad aluminiumoxid och aluminiumnitrat. Dessutom används den som brandskyddsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21645-51-2
Molekylformel AlH3O3
Molekylvikt (g/mol) 78.00
MDL-nummer MFCD00003420
InChI-nyckel WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn aluminium(3+)trihydroxid
LEDER [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum hydroxide
Fysisk form Granulat
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 76,5 % min.
Löslighetsinformation Löslig i alkalisk vattenlösning, saltsyra och svavelsyra. Olöslig i vatten.
Formel vikt 78
Kvalitet Reagens
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.