Läs mer
Aluminiumhydroxid, teknisk kvalitet, TRC
Produktkod. 30006112
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006112 25 g
30007093 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30006112 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA57574525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21645-51-2
Molekylformel Al H3 O3
Molekylvikt (g/mol) 78
Synonym Aluminium Hydroxide, Aluminum hydroxide (Al(OH)3), Aluminum hydroxide (6CI,8CI), Alumina hydrate, Alumina trihydrate, Aluminic acid (H3AlO3), Aluminum hydroxide gel, Aluminum oxide (Al2O3), trihydrate, Aluminum oxide hydrate, Aluminum oxide trihydrate, Aluminum trihydroxide, Alusal, Aluxid, Amberol ST 140F, Amphogel, Amphojel, Antipollon HT, Apyral, Hydralcoat, Hydrated alumina, Hydrated aluminum oxide, Hydroxal, Trihydroxyaluminum
IUPAC-namn Trihydroxyaluman
LEDER O[Al](O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminium hydroxide
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Formel vikt 77.9898