Läs mer
Aluminiumhydroxid, teknisk kvalitet, TRC
Produktkod. 30007093
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007093 100 g
30006112 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30007093 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA575745100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21645-51-2
Molekylformel Al H3 O3
Molekylvikt (g/mol) 78
Synonym Aluminium Hydroxide, Aluminum hydroxide (Al(OH)3), Aluminum hydroxide (6CI,8CI), Alumina hydrate, Alumina trihydrate, Aluminic acid (H3AlO3), Aluminum hydroxide gel, Aluminum oxide (Al2O3), trihydrate, Aluminum oxide hydrate, Aluminum oxide trihydrate, Aluminum trihydroxide, Alusal, Aluxid, Amberol ST 140F, Amphogel, Amphojel, Antipollon HT, Apyral, Hydralcoat, Hydrated alumina, Hydrated aluminum oxide, Hydroxal, Trihydroxyaluminum
IUPAC-namn Trihydroxyaluman
LEDER O[Al](O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Aluminium hydroxide
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Formel vikt 77.9898
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.