Läs mer
Agencinox™ Instrumentlåda i aluminium
Produktkod. 11812682
Change view
Färg:
Gult
Produktkod. Färg
11812682 Gult
1 options
Produktkod. 11812682 Leverantör Agencinox™ Leverantörsnummer 8030J
Beräknad leverans: 12-11-2026
Färgad, anodiserad aluminiumlåda lämplig för instrumentsterilisering och förvaring.
  • Finns i olika färger
  • Anodiserad aluminiumkonstruktion
  • Lämplig för sterilisering och förvaring av instrument
Specifikationer
Färg Gult
Höjd (metrisk) Exteriör 30 mm
Längd (metrisk) 180 mm
Material Anodiserad aluminium
Bredd (metrisk) Exteriör 90 mm
Mått (L x B x H) 180 x 90 x 30 mm