Läs mer
Aluminiumjodid, 99,99+% (metallbas)
Produktkod. 11389399
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389399 5 g 5g
11399399 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089185.06
 Begränsad artikel
I lager
Fukt- och ljuskänslig | CAS: 7784-23-8 | AlI3 | 407,695 g/mol
Aluminiumjodid används som en katalysator för att bryta vissa typer av CO- och NO-bindningar. Det klyver aryletrar och tar bort syre från epoxider. Det kan också användas för tillverkning av joderade organiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7784-23-8
Molekylformel AlI3
Molekylvikt (g/mol) 407.695
MDL-nummer MFCD00003427
InChI-nyckel CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum iodide, aluminum triiodide, aluminum iii iodide, aluminum iodide anhydrous, aluminum iodide, technical grade, aluminum triiodide, aluminum iodide metals basis, aluminum iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 82222
IUPAC-namn trijodoaluman
LEDER [Al](I)(I)I
Specifications
Kokpunkt 360 °C
Kemiskt namn eller material Aluminum iodide
Smältpunkt 191 °C
Färg Brun-lila till vit
Fysisk form Lump
Kvantitet 5 g
Odör Stickande lukt
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Analysprocentintervall >99,99 % (metallbaserad bas)
Densitet 3.98
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol och eter.
Formel vikt 407.69
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminum iodide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.