Läs mer
Aluminiumjodid, ultratorr, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 15432887
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432887 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15432887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047170.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7784-23-8 | AlI3 | 407,695 g/mol
Den används som reagens för skärning av vissa typer av C-O- och N-O-bindningar. Den klyver aryletrar och deoxygenerar epoxider.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 360 °C
Kemiskt namn eller material Aluminum iodide
Smältpunkt 191 °C
Namnnotering Ultratorr
CAS 7784-23-8
Färg Brun-lila till vit
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Odör Stickande lukt
Förpackning Ampull
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 3.98 g/mL
Molekylformel AlI3
MDL-nummer MFCD00003427
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,346
Synonym aluminum iodide, aluminum triiodide, aluminum iii iodide, aluminum iodide anhydrous, aluminum iodide, technical grade, aluminum triiodide, aluminum iodide metals basis, aluminum iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Al](I)(I)I
IUPAC-namn triiodoalumane
Molekylvikt (g/mol) 407.695
PubChem CID 82222
Formel vikt 407.69
Procent renhet 99.999%
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning