Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - Gå eller stå inte här
Produktkod. p-7159789
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15634657
Brand: Brady™ 824984
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Aluminium
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC P024-Dia 100-AL-CRD/1
Material Aluminium
Kvantitet 1 st
Diameter (metrisk) 100 mm
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Tjocklek 1.016 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Rund
Språk Global
Färg Svart på vitt