Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - nödutgång (vänster)
Produktkod. 15604257
Change view
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
15604257 100 mm 100 mm Varje
15614257 200 mm 200 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15604257 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 814278
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 SEK
    106.42 SEK / Paket med 1
    Save 1.58 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Aluminium
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC E001-100x100-AL-CRD/1
Material Aluminium
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 1.016 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på grönt