Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - nödutgång (vänster)
Produktkod. 15614257 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
15614257 200 mm 200 mm Varje
15604257 100 mm 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15614257 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 814279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 SEK
    133.09 SEK / Paket med 1
    Save 7.91 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Aluminium
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC E001-200x200-AL-CRD/1
Material Aluminium
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 200 mm
Tjocklek 1.016 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på grönt