Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - nödutgång (vänster)
Produktkod. p-7159798
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15604257
Brand: Brady™ 814278
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Aluminium
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC E001-100x100-AL-CRD/1
Material Aluminium
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 1.016 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på grönt