Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - Brandlarmslarm
Produktkod. 15634417
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
15634417 100 mm 100 mm Varje
15644417 200 mm 200 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15634417 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 817688
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 SEK
    106.42 SEK / Paket med 1
    Save 1.58 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Aluminium
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC F005-100x100-AL-CRD/1
Material Aluminium
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 1.016 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på rött