Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - Brandnödtelefon
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Material | Aluminum |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| För användning med (applikation) | Indoor and Outdoor |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Tjocklek | 1.016 mm |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40°C to 140°C |
| Form | Square |
| Språk | Global |
| Visa mer |