Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - Första hjälpen
Produktkod. 15694297
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
15694297 200 mm 200 mm Varje
15684297 100 mm 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15694297 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 814611
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Aluminium
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC E003-200x200-AL-CRD/1
Material Aluminium
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 200 mm
Tjocklek 1.016 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på grönt