Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - Första hjälpen
Produktkod. p-7159824
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15684297
Brand: Brady™ 814610
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Aluminium
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC E003-100x100-AL-CRD/1
Material Aluminium
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 1.016 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på grönt